Learn More
Gonotec™ OSMOMAT 070
Click to view available options
Bereich:
Molekulargewichtsbereich Toluol: 50 bis 50.000 Dalton; Wasser: 50 bis 5.000 Dalton
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kann Molekulargewichte von 40 bis 50,000 Dalton in organischen Lösungen und bis zu ca. 5000 g/ml in Wasser messen
- Muss über eine Gonotec Kontrolleinheit SA oder Kontrolleinheit B betrieben werden
- Temperaturdifferenzmessung mit zwei Thermistoren mit hoher Auflösung
- Darstellung der Temperaturdifferenz durch eine Wheatstone'sche Messbrücke mit einer Auflösung von ca. 5 x 10-5&°C
- Automatische Nullpunkteinstellung des Messsystems
- Die Zelle wird mit einer sehr hohen Temperaturkonstanz thermostatisiert
- Zelltemperatur in Schritten von 1&°C zwischen 30&°C und 130&°C einstellbar. Thermistoren eignen sich für die Messung elektrisch leitender Flüssigkeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung des durchschnittlichen Molekulargewichts (Mn) von Polymeren, die in verschiedenen organischen Lösungsmitteln löslich sind, und für die Bestimmung der Osmolalität wässriger Lösungen. |
| Bereich | Molekulargewichtsbereich Toluol: 50 bis 50.000 Dalton; Wasser: 50 bis 5.000 Dalton |
| Probengröße | Ca. 1 ml pro Lösung, mindestens3 Lösungen in graduierter molaler Konzentration |