missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osteoactivin/GPNMB Antibody (105), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18499648 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18499648 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18499648

Marke: Novus Biologicals NBP289886AF647

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Osteoactivin/GPNMB Monoclonal antibody specifically detects Osteoactivin/GPNMB in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Osteoactivin/GPNMB
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 105
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias glycoprotein (transmembrane) nmb, glycoprotein NMB, HGFINglycoprotein nmb-like protein, NMBosteoactivin, Transmembrane glycoprotein HGFIN, transmembrane glycoprotein NMB
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Osteoactivin/GPNMB (Uniprot#: Q14956-2; Met1-Pro474).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10457
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.