missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osteoactivin/GPNMB Antibody (303822), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18553409 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18553409 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18553409

Marke: Novus Biologicals FAB25501X

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Osteoactivin/GPNMB Monoclonal antibody specifically detects Osteoactivin/GPNMB in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Osteoactivin/GPNMB
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, CyTOF
Klassifikation Monoclonal
Klon 303822
Konjugat Alexa Fluor 532
Verdünnung Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias glycoprotein (transmembrane) nmb, glycoprotein NMB, HGFINglycoprotein nmb-like protein, NMBosteoactivin, Transmembrane glycoprotein HGFIN, transmembrane glycoprotein NMB
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Osteoactivin/GPNMB isoform 2, Ala22-Asn486, Accession # NP_002501
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cell Cycle and Replication
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10457
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.