Learn More
Invitrogen™ Human Osteocalcin Native Protein
Artikelnummer. 11534181
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μg
Packungsgröße:
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11534181 20 μg 20 Mikrogramm
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11534181
Marke: Invitrogen™ RP43153
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Native Protein
RP-43153 contains native human Osteocalcin protein. RP-43153 may be used as a positive control in many immunological assays. The product is of human blood/plasma origin. Although the starting material was tested prior to initiation of the manufacturing process, and was found negative or nonreactive for anti-HIV-1/2, HIV-1 antigen(s), HBsAg, STS, anti-HCV, anti-HBcore and anti-HTLV I & II, extreme caution should be used when handling this material as there is a margin of error in all tests. This product is to be used for IN VITRO research purposes only, and is not intended for clinical or diagnostic use!
Osteocalcin belongs to the osteocalcin/matrix Gla-protein family and constitutes 1-2% of the total bone protein. It binds strongly to apatite and calcium. Gamma-carboxyglutamate residues are formed by vitamin K dependent carboxylation. These residues are essential for the binding of calcium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P02818
Konzentration 0.59 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control
Zusammensetzung TBS with 2 mM CaCl2 and no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 632
Molekulargewicht 5.8 kDa
Name Human Osteocalcin
pH-Bereich 7.4
Menge 20 μg
Quelle Human
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias Bglap; Bglap1; Bglap2; BGP; Bgpr; Bgpra; bone gamma carboxyglutamate protein; bone gamma carboxyglutamate protein 1; bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein; bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin); bone gamma-carboxyglutamate protein; bone gamma-carboxyglutamate protein 2; bone gamma-carboxyglutamate protein osteocalcin; bone gamma-carboxyglutamate; BGLAP; bone gamma-carboxyglutamic acid (Gla) protein (osteocalcin); bone Gla protein; bone gla protein BGP; bone Gla-protein; gamma-carbooxyglutamate (gla) protein; Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein; GLA; Gla protein precusor; mOC-A; OC; OCN; OG1; Osteocalcin; PMF1; RP11-54H19.5; unnamed protein product
Gebräuchliche Bezeichnung Osteocalcin
Gensymbol BGLAP
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Inhalt und Lagerung -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Protein-Subtyp Native
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.