Learn More
Osteocalcin Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Artikelnummer. 16802345 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16802345 20 μL 20 Mikroliter
16892335 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16802345
Marke: Proteintech 234181AP20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Osteocalcin belongs to the osteocalcin/matrix Gla-protein family and constitutes 1-2% of the total bone protein. It binds strongly to apatite and calcium. Gamma-carboxyglutamate residues are formed by vitamin K dependent carboxylation. These residues are essential for the binding of calcium.
Spezifikation
Antigen Osteocalcin
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.19 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen BGLAP
Gen-Zugriffsnummer P02818, P04640, P86546
Gen-Alias BGLAP, Osteocalcin, BGP, Bone Gla protein, OC, OCN, Osteocalcin, PMF1
Gensymbole BGLAP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Osteocalcin Fusion Protein Ag20065
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12096, 25295, 632
Zielspezies Rat, Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG