Learn More
Osteopontin/OPN Antibody (CL10686) [DyLight 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-07980V
Code produit. 30289862
  • 737.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Osteopontin/OPN Monoclonal antibody specifically detects Osteopontin/OPN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Osteopontin/OPN
Monoclonal
DyLight 405
BNSP, Bone sialoprotein 1, MGC110940, Nephropontin, osteopontin, secreted phosphoprotein 1bone sialoprotein I, early T-lymphocyteactivation 1), secreted phosphoprotein-1 (osteopontin, bone sialoprotein), SPP-1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, uropontin
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P10451, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Hypoxia
6696
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL10686
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis