missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Osthole, TRC

Artikelnummer. 30134962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134962 1 g 1 Gramm
30006179 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30134962 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO7035701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 484-12-8
Summenformel C15 H16 O3
Molekulargewicht (g/mol) 244.29
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-methoxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), Coumarin, 7-methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)- (7CI,8CI), Osthole (6CI), 7-Methoxy-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Methoxy-8-(3-methyl-2-butenyl)coumarin, 7-Methoxy-8-isopentenylcoumarin, 8-(3-Methyl-2-butenyl)herniarin, NSC 31868, Osthol, Ostol, Ostole
IUPAC-Name 7-Methoxy-8-(3-Methylbut-2-Enyl)Chromen-2-One
SMILES COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1CC=C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Osthole
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O3/c1-10(2)4-7-12-13(17-3)8-5-11-6-9-14(16)18-15(11)12/h4-6,8-9H,7H2,1-3H3
Formelmasse 244.1099
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.