Beschreibung
- Bei wiederverwendbaren Pumpen besteht die Gefahr, dass die Pumpe die zu transferierende Flüssigkeit verunreinigt, insbesondere dann, wenn die Pumpe für verschiedene Medien bzw. Behälter verwendet wird und vor dem Wechsel keine ordnungsgemäße Reinigung stattfindet
- Platz sparende Behälterpumpen sind speziell für den Einmalgebrauch konzipiert und eliminieren so zeitaufwändige und kostenintensive Reinigung sowie Kontamination
- Der Förderschlauch der Flüssigkeitstransferpumpe ist einteilig ausgeführt und lässt sich mit dem mitgelieferten Zuschneider einfach auf die jeweilige Behälterhöhe zuschneiden. Dies bietet maximale Flexibilität und garantiert eine gute Entleerung kleiner Restmengen aus dem Behälter
- Bei Bedarf lässt sich auch die Abflussseite des Förderschlauchs verkürzen
- Einwegpumpen sind dann ideal, wenn besondere Reinheit wichtig ist oder die Reinigung schwierig oder überhaupt nicht möglich ist
- Förderschlauch aus PE, für den Einmalgebrauch, in Packungen mit 10 Stück nachbestellbar
- Mit Universalstopfen aus Weich-PVC für Behälter mit 30 – 70 mm Öffnungsdurchmesser
- Lieferumfang: Pumpenkugel, Universalstopfen, Zuschneider und 10 Förderschläuche für den Einmalgebrauch
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Einmalgebrauch |
| Beschreibung | Einweg-Pumpe |
| Flussrate | 14 l/min |
| Enthält | Pumpenball, Universalstopfen, Abschneider und 10 Einweg-Förderrohre |
| Pumpenrohrlänge | 90 cm (35,43 in.) |
| Resistenzeigenschaften | El dispositivo es adecuado para el trasvase de líquidos de viscosidad fina a baja, hasta 500 mPas. |
| Durchmesser Fassöffnung | 30 bis 70 mm (1,18 bis 2,76 in.) |
| Zertifizierung/Konformität | Material- und Lebensmittelzertifikat |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | 32 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | 0 °C |
| Mehr anzeigen |