Learn More
Buerkle™ OTAL™-Fußpumpe mit Schlauch und Absperrhahn
115.38 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Flussrate: 12 l/min; Röhrchendurchmesser: 12 mm; Eintauchtiefe: 70 mm
Beschreibung
OTAL™ Fußpumpe mit Schlauch und Hahn, mit Förderrohren aus PP, Auslaufschlauch 1,5 m aus PVC mit Absperrhahn aus PP/PE Ø 10 mm.
Das ausziehbare Steigrohr passt sich beim Einsetzen der Fußpumpe an die Behälterhöhe an. Dadurch ist eine gute Restentleerung gewährleistet und die Fußpumpe kann für verschiedene Behälter verwendet werden.
- Einfache Handhabung: Beide Hände bleiben frei zum Abfüllen
- Sehr gute Förderleistung durch den großvolumigen Fuß-Tretbalg
- Mit Universal-Stopfen aus Weich-PVC, für Behälteröffnungen von 30–70 mm Ø
Spezifikation
Produkttyp | Fußpumpe |
Innendurchmesser (metrisch) Schlauch | 12 mm |
Kapazität (metrisch) | 12 l/min |
Material | Polypropylen, PVC, Polypropylen, Polyethylen-Absperrhahn |
Anzahl pro Packung | 1 |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Aufbewahrungstrommel |