Learn More
Invitrogen™ OTC Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6B6N2)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
436.00 €
Spezifikation
Antigen OTC
Klon 6B6N2
Konzentration 1.2 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30282742
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558165
20 μL N/A
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
30282745
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558166
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: LQAATPKGYE PDASVTKLAE QYAKENGTKL LLTNDPLEAA HGGNVLITDT WISMGQEEEK KKRLQAFQGY QVTMKTAKVA ASDWTFLHCL PRKPEEVDDE VFYSPRSLVF PEAENRKWTI MAVMVSLLTD YSPQLQKPKF.
This nuclear gene encodes a mitochondrial matrix enzyme. Missense, nonsense, and frameshift mutations in this enzyme lead to ornithine transcarbamylase deficiency, which causes hyperammonemia. Since the gene for this enzyme maps close to that for Duchenne muscular dystrophy, it may play a role in that disease also.
Spezifikation
Spezifikation
OTC
1.2 mg/mL
ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P00480
5009
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 215-354 of human OTC (NP_000522.3).
Antibody
6B6N2
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
OTC
AI265390; OCTD; ornithine carbamoyltransferase; ornithine carbamoyltransferase, mitochondrial; Ornithine transcarbamylase; Otc; OTCase; Sf; sparse fur; spf
OTC
Primary
Protein A