Learn More
uvex OTG Außerdem Clear SV SAP Overspecs, Schwarz
Código de producto. 31751175 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonat
Tamaño de la unidad:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Lens Material Tamaño de la unidad
31751175 Polycarbonat 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 31751175 Proveedor uvex N.º de proveedor 9139065
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.02 €
    16.24 € / 1 Stück
    Sparen 1.78 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Entwickelt, um zuverlässigen Schutz zu bieten und bequem über verschreibungspflichtige Brillen zu passen.
  • Konzipiert als Überspezifikationen, die bequem über moderne Brillen mit Rezept passen, mit einer großen, flachen, klaren SV SAPP-Polycarbonatlinse, die hervorragende Sicht und zuverlässigen UV400-Augenschutz bietet; zertifiziert nach EN ISO 16321-1 für den industriellen Einsatz und metallfreie Bauweise für leichten Komfort.
  • Ergonomischer schwarzer Rahmen mit innovativen Mehrneigungsstellen und flachen, flexiblen Seitenarmen mit weichen Ohrstöpseln für sichere, druckfreie Passform bei verschiedenen Gesichtsformen und Kopfbreiten.
  • Anatomisch geformtes Nasenstück, maßgeschneidert für den ganztägigen Einsatz und optimale Kompatibilität mit Atemschutzmasken, dazu eine uvex Supravision-Beschichtung für verbesserte Kratzfestigkeit und Haltbarkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Linsenbeschichtung Kratzfest, Stoßfest, Beschlagfrei
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Übergläser
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.
Frame Type Verstellbare Tempel
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.