missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ OTOL1 Monoclonal Antibody (839418)

Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA561900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Reconstitute with sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Spezifikation
| OTOL1 | |
| Monoclonal | |
| 0.5 mg/mL | |
| PBS with trehalose and no preservative | |
| A6NHN0 | |
| OTOL1 | |
| Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Otolin-1, Lys24-Pro477. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 839418 | |
| Unconjugated | |
| OTOL1 | |
| C1q and tumor necrosis factor related protein 15; C1QTNF15; OTOL1; otolin 1; otolin 1 homolog; otolin-1 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 131149 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Lyophilized |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur