missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OTP Antibody (CL11225) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-15136JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
OTP Monoclonal antibody specifically detects OTP in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| OTP | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| homeobox protein orthopedia, MGC3161, orthopedia homeobox, orthopedia homolog, orthopedia homolog (Drosophila) | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q5XKR4, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 23440 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL11225 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur