Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ouabain-Oktahydrat, 96 %
Artikelnummer. 10771431 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10771431 5 g Glasflasche 5 Gramm
10165353 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10154030 1 g Glasflasche 1 Gramm
10287353 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10771431 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 161730050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ouabain-Octahydrat (CAS-Nr. 11018-89-6, Synonym: Gamma-Strophanthin) ist eine pflanzliche organische Verbindung, die die in allen tierischen Zellmembranen vorhandene Na+/K+ ATPase-Pumpe hemmt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Ouabain-Octahydrat ist ein wasserlösliches, lichtempfindliches Pulver, das bei Umgebungstemperatur stabil ist.
• Es ist ein Glykosid, das aus Rhamnase und Ouabagenin besteht und aus den reifen Samen von Strophanthus gratus und der Rinde von Acokanthera ouabaio gewonnen wird.
Anwendungen
• Ouabain Octahydrat bindet die Na+/K+ ATPase-Pumpe, stört so ihre Funktion und führt zu einer Erhöhung des Gehalts intrazellulärer Na+ Ionen.
•Die hemmende Wirkung von Ouabain-Octahydrat auf der Na+/K+-Pumpe in Herzzellen macht es zu einem pharmazeutischen kardioaktiven Wirkstoff.
• In Laborversuchen wurde auch festgestellt, dass Ouabain-Octahydrat zytotoxische Wirkungen über einen steroidalen Signaltransduktionsweg hervorruft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11018-89-6
Summenformel C29H44O12·8H2O
Molekulargewicht (g/mol) 728.78
MDL-Nummer MFCD00149240
InChI-Schlüssel TYBARJRCFHUHSN-DMJRSANLSA-N
Synonym ouabain octahydrate, strophantine octahydrate, quabain octahydrate, ouabain usp, penta a phenanthren-17-yl-2h-furan-5-one;octahydrate, gamma-strophanthin, 3-1r,3s,5s,8r,9s,10r,11r,13r,14s,17r-1,5,11,14-tetrahydroxy-10-hydroxymethyl-13-methyl-3-2r,3r,4r,5r,6s-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclo, prestwick_370, acocantherine;g-strophanthin
PubChem CID 6364534
IUPAC-Name 3-[(1R,3S,5S,8R,9S,10R,11R,13R,14S,17R)-1,5,11,14-Tetrahydroxy-10-(hydroxymethyl)-13-methyl-3-[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2,3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2H-furan-5-on; Octahydrat
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC2CC(C3(C4C(CCC3(C2)O)C5(CCC(C5(CC4O)C)C6=CC(=O)OC6)O)CO)O)O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ouabain octahydrate
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 15, V,5, 123
Merck Index 14, 6901
Spezifischer Drehzustand − 33.00 (20.00°C c=1,H2O,on dry subs.)
Spezifische Drehung − 33.00
Löslichkeitsinformationen (1% in water) Clear colorless
Formelmasse 728.78
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver