Learn More
MP Biomedicals™ Ouchterlony-Platten
Artikelnummer. 11433966 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Entwickelt für Anwendungen mit Antigenen in sehr niedrigen Konzentrationen, die mit den Wells-Ausschnitten vorgestanzt werden
Spezifische Antiseren mit geringer Affinität
Typ:
Ouchterlony-Platte
Packungsgröße:
5 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Typ Packungsgröße
11433966 Entwickelt für Anwendungen mit Antigenen in sehr niedrigen Konzentrationen, die mit den Wells-Ausschnitten vorgestanzt werden Ouchterlony-Platte 5 Stück
11423966 Spezifische Antiseren mit geringer Affinität Ouchterlony-Platte 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433966 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08642781
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    696.00 €
    662.55 € / 5 Stück
    Sparen 33.45 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für spezifische Antiseren mit geringer Affinität, die in der Agarose für optimale Immunfällungsmittel Wells mit geeigneten Abständen und Polyethylenglycol benötigen.
Spezifikation
Material Polystyrol
Typ Ouchterlony-Platte
Wellanzahl 14
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für Anwendungen mit Antigenen in sehr niedrigen Konzentrationen, die mit den Wells-Ausschnitten vorgestanzt werden
Enthält Agarose 1,2 % und PEG 5 %
Durchmesser (metrisch) 0.3 cm