Learn More
Tocris Bioscience™ OUL 35
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074412
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18074412 5 mg 5 Milligramm
18779926 25 mg 25 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18074412
Marke: Tocris Bioscience™ 6344/5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Selective PARP-10 inhibitor
OUL 35 is a selective PARP-10 (also known as ADP-ribosyltransferase Diptheria Toxin-like 10, ARTD10) inhibitor (IC50 = 0.329 μM). Displays selectivity for PARP-10 over a panel of PARP family members. Rescues HeLa cells from PARP-10-induced cell death. Sensitizes cancer cells to hydroxyurea-induced genotoxic stress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 6336-34-1
Synonym 4,4′-Oxybis[benzamide]
Menge 5 mg
Summenformel C14H12N2O3
Formelmasse 256.26
Reinheit 98%