Learn More
Brady™ Brady™ Klebebänder für Labelizer Plus, für den Außenbereich geeignet
Artikelnummer. 10689603
Click to view available options
Farbe:
Weiß auf Blau
Breite (angloamerikanisch):
1,125 in.
2,25 in.
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 10689603
Marke: Brady™ 142776
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
  • Haftet auf Rohren, Wänden, Geräten, Fenstern und den meisten sauberen, trockenen Oberflächen
  • Passt sich gut an unregelmäßige, gewölbte oder raue Oberflächen an
  • Ideal für den allgemeinen industriellen Einsatz und geeignet für Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Fünf Jahre durchschnittliche Außenbeständigkeit bei Temperaturen von -180 bis 40 °F (-82 bis 40 °C); einsetzbar auch bei Temperaturen von 0 °F (-18 °C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Labelizer Plus and VersaPrinter Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Weiß auf Blau
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Vinyl
Produkttyp LabelizerPlus/VersaPrinter – B-595 29 mm weiß/blau (2er-Packung)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung der Einrichtung und Sicherheit
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +82 °C
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Länge (metrisch) 27 m
Breite (angloamerikanisch) 1,125 in.
Breite (metrisch) 29 mm