Beschreibung
- Innengewinde DN 61
- Länge (mm): 250
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyethylen |
| Typ | Extender Kit |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 9.84 in. |
| Tiefe (metrisch) | 250.00 mm |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 0.22 lb. |
| Gewicht (metrisch) | 0.1 kg |