Learn More
Cytiva OUTLET VALVE [CTV-31-32U-1]
Product Code. 15219774 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem
Unit Size:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zur Verwendung mit (Geräte) Unit Size
15219774 AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15219774 Supplier Cytiva Supplier No. 29023898
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung mit dem automatisierten AKTA Start Proteinaufreinigungssystem. Mit dem Auslassventil wird der Durchfluss zum Fraktionssammler oder zum Abfall geleitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiten Sie den Fluss zum Fraktionssammler oder zum Abfall
Zur Verwendung mit (Geräte) AKTA Start Automatisiertes Proteinaufreinigungssystem