Learn More
Invitrogen™ OVA257-264 (SIINFEKL) peptide bound to H-2Kb Monoclonal Antibody (eBio25-D1.16 (25-D1.16)), eBioscience™, Invitrogen™
Artikelnummer. 17180672
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17180672 2 mg 2 Milligramm
17190672 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17180672 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 14574337
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The 25-D1.16 MAb reacts with the ovalbumin-derived peptide SIINFEKL bound to H-2Kb of MHC class I, but not with unbound H-2Kb, or H-2Kb bound with an irrelevant peptide. This antibody has proven to be very useful tracking the quantity and localization of these specific antigen-presenting cells (APC) in vivo.
OVA257-264 (SIINFEKL) peptide bound to H-2Kb Monoclonal antibody specifically detects OVA257-264 (SIINFEKL) peptide bound to H-2Kb in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen OVA257-264 (SIINFEKL) peptide bound to H-2Kb
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Klon eBio25-D1.16 (25-D1.16)
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen-Alias H-2Kb-SIINFEKL; OVA257-264; OVA257-264 H-2Kb; OVA-Kb
Wirtsspezies Mouse
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 2 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1 κ