Learn More
Gilac™ Ovaler Gärkorb
Artikelnummer. 17998801
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,5 kg
0,75 kg
1 kg
Abmessungen (L x B x H):
26,5 x 17 x 9 cm
21 x 15 x 9 cm
25 x 15 x 9 cm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Abmessungen (L x B x H) unitSize
17998801 0,5 kg 21 x 15 x 9 cm 1 Stück
17948881 0,75 kg 25 x 15 x 9 cm 1 Stück
17908501 1 kg 26,5 x 17 x 9 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17998801 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G070180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.55 €
    24.33 € / 1 Stück
    Sparen 10.22 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 02-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der ovale Gärkorb sorgt für eine gute Belüftung des Teigs; er kann versetzt gestapelt und ineinander gesteckt werden, um Platz zu sparen.
  • Die Hohlraumstruktur sorgt für eine gute Belüftung des Teigs.
  • Kann zur Platzersparnis versetzt gestapelt und ineinander verschachtelt werden.
  • Mit Zertifikaten für Lebensmittelkontakt für optimale Lebensmittelsicherheit und Hygiene.
  • Leicht zu reinigen und maschinenwaschbar.
  • Leicht und extrem langlebig.
  • Breites Sortiment mit 10 Produktreferenzen für alle Bedürfnisse (0,5 bis 2 kg Fassungsvermögen).
  • Liner (G072010) als Option erhältlich.
Spezifikation
Produkttyp Proofing
Material Polypropylen
Kapazität (angloamerikanisch) 1.1 lb.
Kapazität (metrisch) 0,5 kg
Abmessungen (L x B x H) 21 x 15 x 9 cm
Form Oval
Volumen (metrisch) 0.5 kg