Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, oval
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- PTFE – Polytetrafluorethylen-Konstruktion
- Magnetisch, ovale Form
- Für Gefäße mit rundem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Gefäße mit rundem Boden |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Länge (metrisch) | 65 mm |
| Material | PTFE |
| Menge | 10 |
| Form | Oval |