Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, oval
Artikelnummer. 11792513 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11792513
Marke: BRAND™ 137307
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Konstruktion Ideal für Gefäße mit rundem Boden, z. B. Rundkolben.
  • PTFE – Polytetrafluorethylen-Konstruktion
  • Magnetisch, ovale Form
  • Für Gefäße mit rundem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Gefäße mit rundem Boden
Durchmesser (metrisch) 15 mm
Länge (metrisch) 32 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 10/Pckg.
Form Oval