Beschreibung
- PTFE – Polytetrafluorethylen-Konstruktion
- Magnetisch, ovale Form
- Für Gefäße mit rundem Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Gefäße mit rundem Boden |
| Durchmesser (metrisch) | 20 mm |
| Länge (metrisch) | 40 mm |
| Material | PTFE (Polytetrafluoroethylen) |
| Menge | 10/Pckg. |
| Form | Oval |