Learn More
BRAND™ Magnetische Rührstäbe aus PTFE, oval
Artikelnummer. p-8001175 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
15 mm
20 mm
25 mm
32 mm
34 mm
40 mm
50 mm
65 mm
70 mm
Durchmesser (metrisch):
5 mm
6 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11782513 25 mm 12 mm 10 Stück
12080922 20 mm 10 mm 10 Stück
11792513 32 mm 15 mm 10 Stück
12090922 34 mm 15 mm 10 Stück
11864080 40 mm 20 mm 10 Stück
11874080 50 mm 20 mm 10 Stück
10518031 70 mm 20 mm 10 Stück
10029660 15 mm 6 mm 10 Stück
10727861 10 mm 5 mm 10 Stück
10621862 65 mm 20 mm 10 Stück
10 options
Artikelnummer. 11782513
Marke: BRAND™ 137305
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
PTFE-Konstruktion Ideal für Gefäße mit rundem Boden, z. B. Rundkolben.
  • PTFE – Polytetrafluorethylen-Konstruktion
  • Magnetisch, ovale Form
  • Für Gefäße mit rundem Boden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Für Gefäße mit rundem Boden
Durchmesser (metrisch) 12 mm
Länge (metrisch) 25 mm
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Menge 10/Pckg.
Form Oval