Learn More
Ovalbumin Antibody (2C6), FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18076284 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18076284 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18076284
Marke: Novus Biologicals NB10062809F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Ovalbumin Monoclonal specifically detects Ovalbumin in Chicken samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Ovalbumin
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2C6
Konjugat FITC
Verdünnung ELISA
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias Allergen Gal d 2, CAP 2, CAP2, Cytoplasmic antiproteinase 2, Egg albumin, Gal d II, Hen egg white, PI8, Plakalbumin, Protease inhibitor 8, Serpin B8, serpin peptidase inhibitor clade B member 8, SERPINB14, SERPINB8
Gensymbole OVAL
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Spleen cells from Ovalbumin immunized Balb/c mice were fused with cells of the mouse myeloma, P3U1
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 396058
Testspezifität NB100-62809 is a mouse monoclonal antibody that specifically recognises ovalbumin (OVA).
Zielspezies Chicken
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgE