missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ovalbumin Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB600-924-0.1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ovalbumin Polyclonal antibody specifically detects Ovalbumin in Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot
Spezifikation
| Ovalbumin | |
| Polyclonal | |
| Biotin | |
| Lyophilized from 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free | |
| Allergen Gal d 2, CAP 2, CAP2, Cytoplasmic antiproteinase 2, Egg albumin, Gal d II, Hen egg white, PI8, Plakalbumin, Protease inhibitor 8, Serpin B8, serpin peptidase inhibitor clade B member 8, SERPINB14, SERPINB8 | |
| Ovalbumin [Hen Egg White] (Uniprot: P01012) | |
| 0.1 mg | |
| Primary | |
| Reconstitute with 100 μg deionized water (or equivalent) | |
| Store lyophilized antibody at 4°C in the dark. Aliquot reconstituted liquid and store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot, ELISA, Dot Blot | |
| LYOPH | |
| Western Blot 1:500-1:5000, ELISA 1:30000, Dot Blot | |
| P01012 | |
| Rabbit | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| 396058 | |
| Chicken | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur