missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Ovalbumin (Egg White)

Used for SDS-PAGE

Marke:  Abnova™ P5241.1g

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 16151780

  • 133.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

#REF!
Spezifikation

Spezifikation

P01012
396058
Ovalbumin (Egg White)
1 g
RUO
SERPINB14
Chicken
Native protein purified from Egg White
SDS-PAGE
45kDa
Native protein purified from Egg White
Store at 4°C.
SERPINB14
Conjugo-immuno determinations; Drug and pharmaceutical processing.
None
Lyophilized
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote