Beschreibung
- Einzelpeptid (SIINFEKL) zur Stimulation von Ovalbumin-spezifischen CD8+-T-Mauszellen
- Peptid wird synthetisiert, wie es von MHC Klasse I H-2 Kb Allel präsentiert wird
- Form: Gefriergetrocknetes Pulver
- Reinheitsgrad: >80 %
- Endotoxin-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | > 80 % |
| Inhalt und Lagerung | -25 °C bis -15 °C |
| Endotoxin-Gehalt | Endotoxin-frei |
| Format | Lyophilisiertes Pulver |
| Lyophilisiert | Ja |
| Peptidmarkierung | H-2 Kb |
| Produkttyp | Ovalbumin-Peptid SIINFEKL |
| Menge | 1 mg |