Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation M
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
0.2 to 2, 2 to 20, 20 to 200, 100 to 1000 μl
1 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
1 bis 10, 10 bis 100, 100 bis 1.000 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
- Mechanische 2-Takt-Kolbenbetätigung (Überblasen) mit niedriger Kraft
- Mechanische, präzise Einstellung des Click-Stop-Volumens
- Autoklavierbar zur einfachen Sterilisation
- Integrierter Mikroröhrchen-Deckelöffner
- Jede Pipette enthält einen Aufhänger für die Ablage enthalten
- Zwei Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±0,8 % bei 100 μl, ±0,8 % bei 500 μl, ±3 % (bei 100 μl) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Violett |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Pipette Tips |
| Grifftyp | Ergonomic |
| Material | Polycarbonate ABS |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Ovation™ M |
| Programmierbar | No |
| Mehr anzeigen |