Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation M
Beschreibung
- Mechanische 2-Takt-Kolbenbetätigung (Überblasen) mit niedriger Kraft
- Mechanische, präzise Einstellung des Click-Stop-Volumens
- Autoklavierbar zur einfachen Sterilisation
- Integrierter Mikroröhrchen-Deckelöffner
- Jede Pipette enthält einen Aufhänger für die Ablage enthalten
- Zwei Jahre Gewährleistung
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | ±1,5 % bei 2 μl, ±2,7 % bei 1 μl, ±9 % (bei 0,2 μl) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Rot |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Zur Verwendung mit | Pipette Tips |
| Grifftyp | Ergonomic |
| Material | Polycarbonat ABS |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Ovation™ M |
| Programmierbar | No |
| Mehr anzeigen |