Learn More
IKA™ Ofen 125 Basic Trocken
Artikelnummer. 16218391 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
450 x 550 x 525 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (T x B x H) innen Packungsgröße
16218391 450 x 550 x 525 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16218391 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020003215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2655.00 €
    2466.64 € / 1 Stück
    Sparen 188.36 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Universalofen zum Temperieren, Trocknen, Reifen und Heizen im Labor.
  • Für Anwendungen in der Industrie, Schulen/Universitäten, Forschung, Qualitätskontrolle und Wissenschaft
  • Schnelle Aufheizzeiten und eine präzise Temperaturregelung garantieren reproduzierbare Testergebnisse
  • Eine spezielle, geruchsfreie Isolierung sorgt zudem für niedrigere Betriebskosten
  • Der Ofen kann über USB gesteuert werden und Testparameter können für weitere Analysen aufgezeichnet werden
  • Temperaturbereich: Raumtemperatur von +5 °C bis 250 °C
  • Fassungsvermögen: 125 l
  • Elektronisch einstellbare Belüftung
  • Übersichtliche Anzeige- und Steuerungsmenüs
  • Tastensperre
  • Zeitschaltuhr
  • Einstellbare Temperaturgrenze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Temperatur (metrisch) Umgebungstemperatur bis 250 °C
Typ Ofen
Display 7-Segment-LED
Max. Einschublast 30 kg
Zeitschaltuhr 1 bis 144000 min.
Abmessungen (T x B x H) innen 450 x 550 x 525 mm
Abmessungen (L x B x H) 650 x 700 x 825 mm
Gewicht (metrisch) 74 kg
Spannung 100 bis 115 V/220 bis 240 V
Wirkleistung 2450 W