Learn More
Chemsplash Überschuh mit weißer PVC-Sohle, elastischem Knöchel- und Schaftabschluss
Artikelnummer. 30058443
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
XL
2XL
Packungsgröße:
200 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058443 XL 200 Paare
30058293 2XL 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30058443 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2565.400.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    715.68 €
    606.26 € / 200 Paare
    Sparen 109.42 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der rutschfeste Überschuh ist an Wade und Knöchel elastisch und hat eine rutschfeste weiße PVC-Sohle.
Chemsplash Rutschfester Überschuh
  • Chemsplash 55 g/m² Material Typ PB 6B
  • Elastischer Bund an Oberteil und Knöcheln
  • Silikon- und latexfrei
  • Anti-Static Material
  • Nicht fusselnd
  • Weiße PVC-Sohle
  • Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9
  • PFAS-frei
Beschreibung: Die Chemsplash Der rutschfeste Überschuh besteht aus Chemsplash Der Stoff ist weich und mikroporös. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Dieser Überschuh ist an Wade und Knöchel elastisch und hat eine rutschfeste weiße PVC-Sohle. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9. Chemsplash Accessoires können dazu dienen, den Träger vor seiner Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger zu schützen. Die Produktreihe wurde so konzipiert, dass sie maximalen Tragekomfort bietet.
Spezifikation
Größe XL
Material Mikroporöses Material
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastisches Oberteil
Sohlenart Rutschfest
Widerstand Flüssig
Produkttyp Stiefelüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Cleanroom Class Klasse 100-1000 (ISO 5-6)