Learn More
Labcon Überkappen für Kulturröhrchen
Description
- Die Überkappen ermöglichen ein einfaches Wiederverschließen von Blutentnahmeröhrchen, Teströhrchen aus Glas sowie Kulturröhrchen aus Kunststoff und eignen sich ideal für Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation
und Kühlung erfordern. - Die Labcon Overfit Caps sind in verschiedenen hellen Farben erhältlich und die ideale Alternative zu teuren Lösungen wie Parafilm oder Verschlussstopfen, bei denen es zu einer Verdunstung kommen kann.
- Die Kappe verfügt über einen integrierten Daumenhebel zum einfachen Öffnen sowie vertikale Rillen für einen sicheren Halt.
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
- Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hergestellt in den USA
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Verschlussgröße | 10 mm |
| Vorsterilisiert | Nein |
| Produkttyp | Überkappe |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Polyethylen der USP-Klasse VI |
| Farbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation und Kühlung erfordern |
| Verpackung | 1000/Beutel, 10 Beutel/Karton |
| Reinigungsnachweise | ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch) |
| Show More |