Learn More
Labcon Overfit Caps for Culture Tubes
Artikelnummer. 17567606
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Orange
Rot
Sortiert (rot, gelb, blau, grün und orange)
Sortiert (rot, gelb, blau, grün, orange)
Violett
Verschlussgröße:
10 mm
12 mm
13 mm
16 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
10000 Stück
Artikelnummer. Farbe Verschlussgröße unitSize
17567606 Blau 13 mm 10000 Stück
17294406 Rot 10 mm 1000 Stück
17284406 Orange 10 mm 1000 Stück
17274406 Gelb 10 mm 1000 Stück
17224416 Grün 10 mm 1000 Stück
17214416 Blau 10 mm 1000 Stück
17204416 Violett 10 mm 1000 Stück
17264406 Naturfarben 10 mm 1000 Stück
17234416 Sortiert (rot, gelb, blau, grün und orange) 10 mm 1000 Stück
17274416 Rot 12 mm 1000 Stück
17264416 Orange 12 mm 1000 Stück
17254416 Gelb 12 mm 1000 Stück
17204426 Grün 12 mm 1000 Stück
17294416 Blau 12 mm 1000 Stück
17284416 Violett 12 mm 1000 Stück
17244416 Naturfarben 12 mm 1000 Stück
17214426 Sortiert (rot, gelb, blau, grün, orange) 12 mm 1000 Stück
17254426 Rot 13 mm 1000 Stück
17244426 Orange 13 mm 1000 Stück
17234426 Gelb 13 mm 1000 Stück
17284426 Grün 13 mm 1000 Stück
17264426 Violett 13 mm 1000 Stück
17224426 Naturfarben 13 mm 1000 Stück
17294426 Sortiert (rot, gelb, blau, grün, orange) 13 mm 1000 Stück
17234436 Rot 16 mm 1000 Stück
17224436 Orange 16 mm 1000 Stück
17214436 Gelb 16 mm 1000 Stück
17264436 Grün 16 mm 1000 Stück
17254436 Blau 16 mm 1000 Stück
17244436 Violett 16 mm 1000 Stück
17204436 Naturfarben 16 mm 1000 Stück
17274436 Sortiert (rot, gelb, blau, grün, orange) 16 mm 1000 Stück
32 options
Artikelnummer. 17567606
Marke: Labcon 34038070009
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Secure, liquid-tight seal for plastic and glass culture tubes. Available in sizes that fit 10 mm, 12 mm, 13 mm, and 16 mm round bottom culture tubes.
  • Die Überkappen ermöglichen ein einfaches Wiederverschließen von Blutentnahmeröhrchen, Teströhrchen aus Glas sowie Kulturröhrchen aus Kunststoff und eignen sich ideal für Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation
    und Kühlung erfordern.
  • Die Labcon Overfit Caps sind in verschiedenen hellen Farben erhältlich und die ideale Alternative zu teuren Lösungen wie Parafilm oder Verschlussstopfen, bei denen es zu einer Verdunstung kommen kann.
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Daumenhebel zum einfachen Öffnen sowie vertikale Rillen für einen sicheren Halt.
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Verschlussgröße 13 mm
Vorsterilisiert Nein
Produkttyp Überkappe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Polyethylen der USP-Klasse VI
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation und Kühlung erfordern
Verpackung 1000/Beutel, 10 Beutel/Karton
Reinigungsnachweise ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturröhrchen
Einwegprodukt Ja