Learn More
Karl Hecht™ Überlaufmesskolben aus Glas
Artikelnummer. p-7115716
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
22.7 ml
43.5 ml
97 ml
164 ml
250 ml
365 ml
432 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10556342
Marke: Karl Hecht™ 42115006
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einfaches und akkurates Abmessen der erforderlichen Probenvolumina. Der Karl Hecht™ Überlaufmesskolben ist dickwandig und hat eine glatte Oberfläche.
  • Dickwandig, solide Verarbeitung.
  • Gut ablesbare Ziffern und Markierungen.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 22.7 ml
Produkttyp Messkolben