Learn More
IKA™ Temperatursensor für Overhead-Rührer
Artikelnummer. 17267559 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
3 mm
6 mm
Temperatur (metrisch):
Bis zu 290 °C
Bis zu 350 °C
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle Temperatur (metrisch) Packungsgröße
17267559 3 mm Bis zu 290 °C 1 Stück
17277559 6 mm Bis zu 350 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17267559 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0025007920
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Temperatursensor für den Overhead-Rührer besteht aus Edelstahl und ist für den Einsatz mit IKA™ EUROSTAR, MINISTAR und MICROSTAR Control Overhead-Rührwerken konzipiert.
  • Maximale Eintauchtiefe:230 mm
  • Material:Edelstahl (AISI 316 Ti)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 3 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) IKA EUROSTAR-, MINISTAR- und MICROSTAR-Steuerungs-Überkopfrührer
Immersionslänge Bis zu 230 mm
Temperatur (metrisch) Bis zu 290 °C
Material AlSI 316 Ti