Learn More
Velp Scientifica™ Rührwerke für Flüssigleiten mit geringer bis mittlerer Viskosität
Artikelnummer. 11727539 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Rührpositionen:
1
4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11727539
Marke: Velp Scientifica™ F204A0167
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beleuchtet Titrationen für eine optimale Visualisierung der kolorimetrischen Endpunktidentifizierung. VELP Scientifica™ AMI Magnetrührer ist ideal für Mikrotitrationen mit subtilen Farbveränderungen geeignet.
Robuste Bauweise
  • Vor dem Verschütten von Flüssigkeiten abgeschirmtes Bedienfeld
  • Mit Epoxid beschichtetes Gehäuse aus widerstandsfähigem Stahl
  • Lange Betriebsdauer
Auswahl an Kapazitäten
  • AMI: 1 Platz, max. 5 Liter-Kolben
  • AMI 4: 4 Plätze, max. 4 x 5 Liter-Kolben (max. Ø 150 mm)
Anwendungsorientiert
  • Beleuchtete Oberfläche zur Erkennung von Partikeln und Farbänderungen
  • Ideal für die Mikrotitration, insbesondere für subtile Farbveränderungen
  • Sanftanlauf, erreicht aber schnell die eingestellte Geschwindigkeit
  • Ausgezeichnete Drehzahlregelung (elektronisch) auch bei niedrigen Drehzahlen
Komfortable Bedienung
  • Ergonomisch - sehr niedrige Höhe
  • Modell mit 4 Positionen mit unabhängiger Drehzahlregelung
  • Drehzahlregelung bis zu 1100 U/min
  • Universeller Netzspannungsbereich
  • Geringes Gewicht
Spezifikation
Geschwindigkeit 1.100 U/min
Rührpositionen 1
Deckplattenmaterial Epoxidharz
Fassungsvermögen 5 l
Display Analog
Form Rechteck
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 1,2 W
Abmessungen (L x B x H) 270 x 150 x 55 mm
Höhe (metrisch) 55 mm
Breite (metrisch) 150 mm
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 1,2 W
Frequenz 50/60 Hz
Material Metall
Modell AMI
Motortyp Einphasig
Drehzahlregelung Ausgezeichnete Drehzahlregelung auch bei geringer Drehzahl
Typ Magnetrührer
Gewicht (metrisch) 1,2 kg