Learn More
BINDER™ Alarmfunktion für Übertemperatur
Artikelnummer. 16434169 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern ED 23 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 230/400 V-Modell
BINDER Kammern FD 23 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion, 230 V-Modell
BINDER Kammern FED 400 Trocken- und Heizkammern mit erzwungener Konvektion und erweiterten Timerfunktionen, 400 V-Modell
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16434169
Marke: BINDER™ 80121299
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alarmfunktion für Übertemperatur mit einstellbarem Grenzwert am Temperaturwählwächter.
  • Akustische Alarmfunktion für Überhitzung
  • Mit umschaltbarem akustischem Alarm
  • Mit einstellbarem Grenzwert
  • Entwickelt für die Verwendung mit BINDER™ Trocknungs- und Heizkammern
Spezifikation
Beschreibung Alarmfunktion für Überhitzung – umschaltbarer akustischer Alarm mit einstellbarem Grenzwert am unabhängigen Temperatur-Sicherheitsgerät
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern ED 23 Trocken- und Heizkammern mit natürlicher Konvektion, 230/400 V-Modell
Typ Einstellbarer Überhitzungsalarm
Enthält Schaltbarer akustischer Alarm
Spannung 230 V