Learn More
Fisherbrand™ Überlagerungsblatt
Artikelnummer. 11739665
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FB7747 Fisherbrand GD-4534 Geltrocknersystem
FB7747 Fisherbrand GD-5040 Geltrocknersystem
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11739665 FB7747 Fisherbrand GD-4534 Geltrocknersystem 1 Stück
12388546 FB7747 Fisherbrand GD-5040 Geltrocknersystem 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11739665 Lieferant Fisherbrand™ Lieferanten-Nr. VGDSRO
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Zubehör für die Verwendung mit Vakuum-Geltrocknern.
  • Durchscheinend
  • Konstruktion aus Silikonkautschuk
  • Ermöglicht die Visualisierung von Gelen während des Trocknungsprozesses
Spezifikation
Farbe Durchscheinend
Zur Verwendung mit (Geräte) FB7747 Fisherbrand GD-4534 Geltrocknersystem
Typ Überlagerungsblatt
Material Silikonkautschuk