Learn More
Eagle™ Overpacks mit Schraubverschluss
Artikelnummer. 17772308
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
247 l
361 l
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
17772308 247 l 1 Stück
17782308 361 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17772308 Lieferant Eagle™ Lieferanten-Nr. EDR16610YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    454.65 €
    393.16 € / 1 Stück
    Sparen 61.49 €
    13% Rabatt
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eagle Overpacks eignen sich ideal für die sichere Lagerung, Handhabung und den Transport von Gefahrstoffen, die Eindämmung von verschütteten Flüssigkeiten und die Reinigung von Gefahrstoffen, den Originalversandbehälter, die Entsorgung und die Verbrennung
  • Adler Overpack Poly Drums bestehen aus gelbem, blasgeformtem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit UV-Inhibitoren, sind langlebig und leicht, witterungs- und chemikalienbeständig und haben einen gelben Schraubverschluss.
  • Ideal für die sichere Lagerung, Handhabung und den Transport von Gefahrstoffen, die Eindämmung von verschütteten Flüssigkeiten und die Reinigung von Gefahrstoffen, den Originalversandbehälter, die Entsorgung von Bioabfall und die Verbrennung
  • Overpacks – zur Verwendung mit größeren, nicht beschädigten Behältern, Kanistern und Fässern mit nicht auslaufenden Gefahrstoffen – bei Auslaufen muss mit ausreichend Sorptionsmitteln gepackt werden – KEINE FREIEN FLÜSSIGKEITEN
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 247 l
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Lagerung, Handhabung und Transport gefährlicher Materialien
Material Polyethylen