Learn More
Eagle™ Overpacks mit Schraubverschluss
Code produit 17782308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
247 l
361 l
Conditionnement:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kapazität (metrisch) Conditionnement
17782308 361 l 1 Stück
17772308 247 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17782308 Fournisseur Eagle™ Code fournisseur EDR16900YL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    537.88 €
    436.80 € / 1 Stück
    Sparen 101.08 €
    18% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Eagle Overpacks eignen sich ideal für die sichere Lagerung, Handhabung und den Transport von Gefahrstoffen, die Eindämmung von verschütteten Flüssigkeiten und die Reinigung von Gefahrstoffen, den Originalversandbehälter, die Entsorgung und die Verbrennung
  • Adler Overpack Poly Drums bestehen aus gelbem, blasgeformtem Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit UV-Inhibitoren, sind langlebig und leicht, witterungs- und chemikalienbeständig und haben einen gelben Schraubverschluss.
  • Ideal für die sichere Lagerung, Handhabung und den Transport von Gefahrstoffen, die Eindämmung von verschütteten Flüssigkeiten und die Reinigung von Gefahrstoffen, den Originalversandbehälter, die Entsorgung von Bioabfall und die Verbrennung
  • Overpacks – zur Verwendung mit größeren, nicht beschädigten Behältern, Kanistern und Fässern mit nicht auslaufenden Gefahrstoffen – bei Auslaufen muss mit ausreichend Sorptionsmitteln gepackt werden – KEINE FREIEN FLÜSSIGKEITEN
Spécification
Kapazität (metrisch) 361 l
Farbe Gelb
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere Lagerung, Handhabung und Transport gefährlicher Materialien
Material Polyethylen
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.