Learn More
Chemsplash Überschuhe (Paar) Größe 5 und 6, rutschfeste Sohle, elastischer Knöchelbund
Artikelnummer. 30058349
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
Packungsgröße:
200 Paare
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058349 M 200 Paare
30058244 L 200 Paare
30058222 XL 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30058349 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2564.400.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.50 €
    451.40 € / 200 Paare
    Sparen 81.10 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der rutschfeste Überschuh besteht aus Chemsplash Der Stoff ist weich und mikroporös. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub.
Chemsplash Rutschfester Überschuh
  • Chemsplash 55 g/m² Material Typ PB 6B
  • Beschichtete, weiße, rutschfeste PVC-Sohle
  • Silikon- und latexfrei
  • Anti-Static Material
  • Nicht fusselnd
  • 16 in. Länge
  • Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9
  • PFAS-frei
Beschreibung: Die Chemsplash Der rutschfeste Überschuh besteht aus Chemsplash Der Stoff ist weich und mikroporös. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Es ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO 14644-1:2015 Reinraum 5 - 9. Eine rutschfeste, strukturierte Sohle sorgt für besseren Halt auf dem Boden, und ein elastischer Knöchelbund gewährleistet sicheren Halt. Chemsplash Accessoires können dazu dienen, den Träger vor seiner Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger zu schützen. Die Produktreihe wurde so konzipiert, dass sie maximalen Tragekomfort bietet.
Spezifikation
Größe M
Material Mikroporöses Material
Latex Free Ja
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Unsteril
Verschlusstyp Elastische Beinabschlüsse
Sohlenart Rutschfest
Widerstand Flüssig
Produkttyp Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen
Cleanroom Class Klasse 100-1000 (ISO 5-6)