Learn More
Invitrogen™ Ovine VEGF-A ELISA Kit
Artikelnummer. 17195969
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17195969
Marke: Invitrogen™ ESH8RBX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
Ovine VEGF-A quantitates ovine VEGF-A in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant ovine VEGF-A.
VEGF (vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor) ist ein homodimeres, Disulfid-verknüpftes Glykoprotein mit 45 kDa, das an der Angiogenese beteiligt ist und die Progression und Metastasierung von Tumoren fördert. VEGF hat eine Vielzahl von Auswirkungen auf vaskuläres Endothel, einschließlich der Fähigkeit, die Endothelzellviabilität, Mitogenese, Chemotaxis und vaskuläre Permeabilität zu fördern. Die VEGF-Familie umfasst derzeit VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E und PICF. VEGF und sein Rezeptorsystem haben sich als die fundamentalen Regulatoren bei der Zellsignalisierung der Angiogenese erwiesen. Die meisten Tumore haben einen absoluten Bedarf an Angiogenese, und VEGF wurde als das stärkste angiogene Zytokin bezeichnet, das mit diesem Prozess verbunden ist. Bisher wurden 5 verschiedene Isoformen des VEGF beschrieben. Diese Isoformen werden als Ergebnis eines alternativen Spleißens aus einem einzelnen VEGF-Gen erzeugt. Diese verschiedenen Isoformen binden nachweislich an zwei Tyrosin-Kinase-Rezeptoren flt-1 (VEGFR-1) und flk-1/KDR (VEGFR-2), die fast ausschließlich auf endothelialen Zellen exprimiert werden. VEGF und seine hochaffinitätsbindenden Rezeptoren, die Tyrosinkinasen FLK1 und FLT1, werden für die Entwicklung embryonaler Vaskulaturen als wichtig gehalten. Studien haben gezeigt, dass eine alternativ gespleißte Form von FLT1 ein lösliches Protein produziert, das sFLT1 genannt wird und den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor mit hoher Affinität bindet und eine hemmende Rolle bei der Angiogenese spielt. Erhöhte VEGF-Konzentrationen sind mit dem POEMS-Syndrom (Polyneuropathie, Organomegalie, Endokrinopathie, monoklonale Gammopathie, Hautveränderungen) verbunden, auch bekannt als Crow-Fukase-Syndrom, das mehrere Organe im Körper betrifft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Angiogener Faktor; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; VEGF121 homolog für den Menschen; MGC70609; MVCD1; oviner vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor; RP1-261G23.1; unbenanntes Proteinprodukt; VAS; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor (VEGF) Vorläufer; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor 121 Isoform; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor 164; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor 165 b; vaskulärer endothelialer endothelialer Wachstumsfaktor 182 Isoform; Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor 188 ; Vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor 188 Isoform; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor 189; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A121; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A165; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor Aa;vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor A-A; vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor 165; vaskulärer Permeabilitätsfaktor; Vasculotropin; vegf; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; VEGFA; vegf-a; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF ant; wu:fj82c06
Assay-Bereich 4,10 bis 1.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P50412.
Gensymbol VEGFA
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Plasma, 50 µl; Überstand, 50 µl; Serum, 50 µl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel VEGF
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min