Learn More
Fisherbrand™ A2 und A5 Standard-Kamm für Elektrophoresesysteme für große Gele
Artikelnummer. 12413667
Click to view available options
Typ:
Kamm
Anzahl Zähne:
18
20
Dicke (metrisch) Zähne:
1 mm
1.5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12413667
Marke: Fisherbrand™ A2RL18D
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Eliminieren Sie die Kamm-Montage mit diesem Sortiment aus strapazierfähigen, einteiligen Kämmen für die großen Fisherbrand™ A2- und A5-Gel-Elektrophoresesystemen.
Vermeiden Sie die Kamm-Montage mit einem Sortiment an strapazierfähigen, einteiligen Kämme von Fisherbrand™ A2- und A5-Groß-Gel-Elektrophoresesystemen für die Verwendung mit Owl A2- und A5-Groß-Gel-Elektrophoresesystemen.
Strapazierfähige, einteilige Kämme ohne notwendiges Zusammensetzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand™ A2 und A5 Elektrophoresesystem für große Gele
Typ Kamm
Anzahl Zähne 18
Dicke (metrisch) Zähne 1.5 mm