Beschreibung
- Die Höhe der oberen Pufferkammer (UBC) kann von 20 cm auf 80 cm eingestellt werden, indem die UBC auf oder ab zwei Stützpole geschoben wird. Die gekerbte oder versetzte Glasplatte des Gel-Sandwichs drückt gegen eine Silikondichtung auf der UBC, um eine auslaufsichere Versiegelung zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ADJ3 Giraffe™ einstellbares Gelelektrophoresesystem |
| Typ | Becken heizen |
| Größe | 65 x 35 cm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.18 Zoll |
| Dicke (metrisch) | 0.48 cm |
| Abmessungen (L x B) | 65 x 35 cm (25.5 x 13.7 in) |
| Länge (angloamerikanisch) | 25.5 Zoll |
| Länge (metrisch) | 65 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 13,7 in. |
| Breite (metrisch) | 35 cm |