Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Blotting-Papier
Artikelnummer. 12484627 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
9 cm
10 cm
12 cm
18 cm
20 cm
35 cm
46 cm
Breite (metrisch):
9 cm
10 cm
16 cm
20 cm
45 cm
57 cm
Packungsgröße:
100 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
12484627 20 cm 20 cm 100 Stück
12494627 35 cm 45 cm 100 Stück
12404637 46 cm 57 cm 100 Stück
12414637 10 cm 10 cm 100 Stück
12424637 18 cm 20 cm 100 Stück
11932985 9 cm 9 cm 100 Stück
12444637 12 cm 16 cm 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 12484627 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. FP1
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses hochwertige Blotting-Papier eignet sich zur Aufnahme einer ausreichenden Puffermenge für halbtrockenes Elektroblotting, ohne dabei an mechanischer Stabilität einzubüßen.
Nehmen Sie mit dem Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, einem hochwertigen Blotting-Papier, das sich ideal für das Ableiten und Blotting eignet, ausreichend Puffer für das halbtrockene Elektroblotting ohne Verlust der mechanischen Stabilität auf.
  • Hohe Reinheit, 100 % Baumwollfaser
  • In vorgeschnittenen Minigel- und großformatigen Gelgrößen erhältlich
  • Kompatibel mit Owl Elektroblotting-Systemen
Bestellinformationen:
  • Wird in Packungen mit 100 Bögen geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (metrisch) 20 cm
Verpackungsart Bögen
Flussrate 35 ml/min
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl Elektro-Blotting-Systeme
Gewicht 183 g/m²
Format Blatt
Material 100 % Baumwollfasern
Dimensions (LxW) 20 cm x 20 cm
Dicke 0,83 mm
Produktlinie Owl