Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das C2 Micro Elektrophorese-System
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl C2-S Micro Gel System dient zur schnellen Restriktionsfragmentanalyse
- Als Gelträger werden Glasobjektträger mit den Abmessungen 5 x 7,5 cm verwendet
- Dünne Gels können direkt auf den Glasobjektträger gegossen werden und bilden sich durch die Oberflächenspannung aus
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ C2-S Mikro-Elektrophoresesystem |
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Rollen |