Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das C2 Micro Elektrophorese-System
Artikelnummer. 12464577
Change view
Click to view available options
Typ:
Guss-Objektträger
Pufferkammer
Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
12464577 Guss-Objektträger 1 Stück
12474577 Pufferkammer 1 Stück
12424587 Rollen -
3 options
Artikelnummer. 12464577
Marke: Thermo Scientific™ CGS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Thermo Scientific Owl C2-S Micro Gel System dient zur schnellen Restriktionsfragmentanalyse
  • Als Gelträger werden Glasobjektträger mit den Abmessungen 5 x 7,5 cm verwendet
  • Dünne Gels können direkt auf den Glasobjektträger gegossen werden und bilden sich durch die Oberflächenspannung aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Owl™ C2-S Mikro-Elektrophoresesystem
Produktlinie Owl
Typ Guss-Objektträger
Menge 10 Pk.