Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das C2 Micro Elektrophorese-System
Click to view available options
Typ:
Guss-Objektträger
Pufferkammer
Rollen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Das Thermo Scientific Owl C2-S Micro Gel System dient zur schnellen Restriktionsfragmentanalyse
- Als Gelträger werden Glasobjektträger mit den Abmessungen 5 x 7,5 cm verwendet
- Dünne Gels können direkt auf den Glasobjektträger gegossen werden und bilden sich durch die Oberflächenspannung aus
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 100 mL |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ C2-S Mikro-Elektrophoresesystem |
| Produktlinie | Owl |
| Typ | Pufferkammer |
| Länge (metrisch) | 17cm |
| Breite (metrisch) | 6.5cm |
| Höhe (metrisch) | 6.5cm |